2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
H0857-25G
H0857-5G
TCIAH0857-25GEA
235
EUR
TCIAH0857-25G
TCIAH0857-5G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥96.0% (por GC)
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formula:
C₉H₁₀O₃ Pto. Ebullición: 134°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00191449 Núm. CAS: 22042-72-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Melting point | 41.0 to 47.0 deg-C |