4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI

H0859-25G H0859-5G
TCIAH0859-25GEA 145 EUR
TCIAH0859-25G TCIAH0859-5G
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
4-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191450
Núm. CAS: 22042-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6984d6f61d56bd0f0033aa6f3172acccf0074bb&vid=f6984d6f61d56bd0f0033aa6f3172acccf0074bb&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR