4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1326-5G H1326-1G
TCIAH1326-5GEA 496 EUR
TCIAH1326-5G TCIAH1326-1G
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Número MDL: MFCD01407645
Núm. CAS: 22080-96-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3bed319c4a21e1a9df0d3d42412f0e8d80f6cb5a&vid=3bed319c4a21e1a9df0d3d42412f0e8d80f6cb5a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %