5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
H1179-1G H1179-5G
TCIAH1179-1GEA 73 EUR
TCIAH1179-1G TCIAH1179-5G
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Hydroxy-3,4-dimethoxybenzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₄
Pto. Ebullición: 180°C
Número MDL: MFCD00010442
Núm. CAS: 29865-90-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e282c74a11f5eed1cee60681de3bf403965624d&vid=8e282c74a11f5eed1cee60681de3bf403965624d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 64.0 to 68.0 deg-C