1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
370920050 370920250
ACRO370920050EA 138 EUR
ACRO370920050 ACRO370920250
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene 95%
1,2,4,5-Tetrakis(bromomethyl)benzene
Formula: C₁₀H₁₀Br₄
Pto. de fusión: 156…162 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009664
Núm. CAS: 15442-91-8
UN: 1759
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 161 °C
HPLC ≥94 %