1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1281-25G H1281-5G
TCIAH1281-25GEA 162 EUR
TCIAH1281-25G TCIAH1281-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate ≥98.0% (por GC)
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyltoluene-4-sulphonate
Formula: C₁₀H₈F₆O₃S
Pto. Ebullición: 134°C
Número MDL: MFCD00039262
Núm. CAS: 67674-48-0
EINECS: 266-887-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e141aba057a29a1c6f027c4c6747d589e050aa85&vid=e141aba057a29a1c6f027c4c6747d589e050aa85&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C