2-Acetamidoethanol ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Acetylethanolamine
A0075-25G A0075-500G
TCIAA0075-25GEA 30 EUR
TCIAA0075-25G TCIAA0075-500G
2-Acetamidoethanol ≥95.0% (por GC)
2-Acetamidoethanol
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de inflamación: 177°C
Número MDL: MFCD00002836
Núm. CAS: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a62d87e271aee5e7189f4337a88ea34c7bda6fb&vid=4a62d87e271aee5e7189f4337a88ea34c7bda6fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %