2-Acetamidoethanol ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: N-Acetylethanolamine
A1935-25G A1935-500G
TCIAA1935-25GEA 36 EUR
TCIAA1935-25G TCIAA1935-500G
2-Acetamidoethanol ≥90.0% (por GC)
2-Acetamidoethanol
Formula: C₄H₉NO₂
MW: 103,12 g/mol
Pto. Ebullición: 167°C
Pto. de inflamación: 177°C
Número MDL: MFCD00002836
Núm. CAS: 142-26-7
EINECS: 205-530-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae8952ae5c592e68cc0db98cacee51589bf2742d&vid=ae8952ae5c592e68cc0db98cacee51589bf2742d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %