3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-AllylSalicylaldehyde, 3-Allyl-2-hydroxybenzaldehyde
H53475.06
H53475.14
H53475.06EA
95.6
EUR
H53475.06
H53475.14
3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
3-Allylsalicylaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 24019-66-7
Molecular Formula: C10H10O2
Formula Weight: 162.19
Flash Point: 107°(225°F)
Refractive Index: 1.5645
MDL No.: MFCD00037364
Formula:
C₁₀H₁₀O₂ MW: 162.19 g/mol Densidad: 1.099 Pto. de inflamación: 107 °C (225 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00037364 Núm. CAS: 24019-66-7 |