(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(1-Ethoxy-1-oxopropan-2-yl)triphenylphosphonium bromide
A13023.14
A13023.22
A13023.14EA
49.2
EUR
A13023.14
A13023.22
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(1-Ethoxycarbonylethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 97%
CAS No.: 30018-16-7
Molecular Formula: C23H24BrO2P
Formula Weight: 443.33
Melting Point: ca 130° dec.
Beilstein Reference: 3822244
Formula:
C₂₃H₂₄BrO₂P MW: 443,33 g/mol Pto. de fusión: ∼ 130 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00031605 Núm. CAS: 30018-16-7 EINECS: 250-002-2 |