(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
H55754.06 H55754.14
H55754.06EA 168 EUR
H55754.06 H55754.14
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide ≥97%
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
Formula: C₂₈H₂₈BrOP
Pto. de fusión: 153…154 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191781
Núm. CAS: 54314-85-1