Amonio cerio (IV) nitrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Hexanitratocerato de diamonio, Cerio (IV) amonio nitrato, di-Amonio hexanitratocerato (IV), Amonio y cerio (IV) nitrato
S33254.PG S33254.99
S33254.PGEA 0 EUR
S33254.PG S33254.99
Amonio cerio (IV) nitrato
Amonio cerio (IV) nitrato
Formula: (NH₄)₂Ce(NO₃)₆
Pto. de fusión: 107…108 °C
Densidad: 2,2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00151121
Núm. CAS: 16774-21-3
EINECS: 240-827-6
UN: 1477
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,00509