4,4'-Isopropilidendiciclohexanol ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol
B0928-25G B0928-500G
TCIAB0928-25GEA 16 EUR
TCIAB0928-25G TCIAB0928-500G
4,4'-Isopropilidendiciclohexanol ≥93.0% (por GC)
4,4'-Isopropilidendiciclohexanol
Formula: C₁₅H₂₈O₂
Número MDL: MFCD00019334
Núm. CAS: 80-04-6
EINECS: 201-244-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b4a4810cdd77e36da64ab816057c39dd154e1600&vid=b4a4810cdd77e36da64ab816057c39dd154e1600&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 % (total of isomer)