Cafeína, Supelco®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: 3,7-Dihidro-1,3,7-trimetil-1H-purina-2,6-diona
PHR1095-1GEA 72.6 EUR
PHR1095-1G
Cafeína, Supelco®
Cafeína
Formula: C₈H₁₀N₄O₂
MW: 194,19 g/mol
Pto. de fusión: 235…239 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (19 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005758
Núm. CAS: 58-08-2
EINECS: 200-362-1
Índice Merck: 13,01636
https://es.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/14/12/27081412.jpg