D(-)-Arabinosa 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD
Proveedor: TCI
Sinónimos: D-(-)-Arabinose, (2S,3R,4R)-2,3,4,5-Tetrahydroxypentanal
A0513-25G A0513-100G
TCIAA0513-25GEA 37 EUR
TCIAA0513-25G TCIAA0513-100G
D(-)-Arabinosa 99,0 HPLC_ASSAY_METHOD
D(-)-Arabinosa
Formula: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Pto. de fusión: 160
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00135608
Núm. CAS: 10323-20-3
EINECS: 233-708-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c50d784a26c928b88ef23dfd533c830e8b08c54d&vid=c50d784a26c928b88ef23dfd533c830e8b08c54d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Melting point 156.0 to 165.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -102 to -106 deg (C=10, H2O)
Solubility in Water almost transparency