Cobre (I) óxido ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Óxido de cobre (I), Óxido cuproso, Óxido de dicobre
A14436.0E
A14436.36
A14436.0EEA
189
EUR
A14436.0E
A14436.36
Cobre (I) óxido ≥97%
Cobre (I) óxido
Purity: 97%
CAS No.: 1317-39-1
Molecular Formula: Cu2O
Formula Weight: 143.08
Odour: Odourless
Melting Point: 1235°
Boiling Point: 1800° dec.
Merck Reference: 14,2664
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010974
Formula:
Cu₂O MW: 143.09 g/mol Pto. Ebullición: 1800 °C (desc.) Pto. de fusión: 1235 °C Densidad: 6.0 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010974 Núm. CAS: 1317-39-1 EINECS: 215-270-7 UN: 3077 ADR: 9 III Índice Merck: 13,02694 |