Magnesio ≥99.95% (metals basis), barras 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
47073.KFEA 80 EUR
47073.KF 47073.KJ 47073.KM
Magnesio ≥99.95% (metals basis), barras 6.35 mm (0.25 in) Ø x 25.4 mm (1.0 in) length,
Magnesio
Formula: Mg
MW: 24.3 g/mol
Pto. Ebullición: 1107
Pto. de fusión: 651
Densidad: 1.74 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085308
Núm. CAS: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1 III
Índice Merck: 13,05675