4-Metilmorfolina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
432800010 432801000
432800010.EA 95.2 EUR
432800010. 432801000.
4-Metilmorfolina 99.5%, AcroSeal®, purified by redistillation
4-Metilmorfolina
Formula: C₅H₁₁NO
Pto. Ebullición: 115…116 °C (750 mmHg)
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 0,92 g/cm³
Pto. de inflamación: 14 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006175
Núm. CAS: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4339 to 1.4359 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤20 APHA