Acrilamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acrylamide
A0139-25G A0139-500G
TCIAA0139-25GEA 16 EUR
TCIAA0139-25G TCIAA0139-500G
Acrilamida ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Acrilamida
Formula: C₃H₅NO
MW: 71.08 g/mol
Pto. Ebullición: 125°C
Pto. de fusión: 84.5
Pto. de inflamación: 138
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008032
Núm. CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
UN: 2074
ADR: 6.1 III
Índice Merck: 14,00129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&vid=186cc279f6e4c06097f02f47c2e7a0410aa94128&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 83.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency