Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-2-fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
C2553-5G C2553-25G
TCIAC2553-5GEA 27 EUR
TCIAC2553-5G TCIAC2553-25G
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 3-cloro-2-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₃Cl₂FO₂S
MW: 229,06 g/mol
Número MDL: MFCD03094234
Núm. CAS: 351003-48-0
UN: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acd4dcc0067afd89d66e17457b9ab119d25597af&vid=acd4dcc0067afd89d66e17457b9ab119d25597af&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %