Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
F0795-25G F0795-5G
TCIAF0795-25GEA 140 EUR
TCIAF0795-25G TCIAF0795-5G
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Cloruro de 2-fluorobencenosulfonilo
Formula: C₆H₄ClFO₂S
Pto. Ebullición: 127°C
Densidad: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042285
Núm. CAS: 2905-21-7
UN: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=39b22e1c155f640a3acbca751a807bcef596ae7a&vid=39b22e1c155f640a3acbca751a807bcef596ae7a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %