Fenol licuado ≥90% para síntesis
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.43984.0500 8.43984.1000
8.43984.0500EA 259 EUR
8.43984.0500 8.43984.1000
Fenol licuado ≥90% para síntesis
Fenol licuado
Formula: C₆H₅OH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002143
Núm. CAS: 108-95-2
EINECS: 203-632-7
UN: 2821
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Density 1.07 g/cm³ (25 °C)
Flash point 81 °C Information refers to the main component.
pH value (H₂O) acidic
WGK WGK 2 water endangering
R Phrase R 23/24/25-34-68-48/20/21/22
S Phrase S 24/25-26-28-36/37/39-45