Nitrito de butilo 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
H56501.22 H56501.36
H56501.22EA 171 EUR
H56501.22 H56501.36
Nitrito de butilo 95%
Nitrito de butilo
Formula: C₄H₉NO₂
Pto. Ebullición: 78 °C
Densidad: 0,882
Pto. de inflamación: –13 °C (9 °F)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00002058
Núm. CAS: 544-16-1
EINECS: 208-862-1
UN: 2351
ADR: 3,II
Índice Merck: 12,01617