p-Metoxitolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
M1165-25G M1165-5G
TCIAM1165-25GEA 143 EUR
TCIAM1165-25G TCIAM1165-5G
p-Metoxitolueno-α-tiol ≥98.0% (por GC)
p-Metoxitolueno-α-tiol
Formula: C₈H₁₀OS
Pto. Ebullición: 126°C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004871
Núm. CAS: 6258-60-2
EINECS: 228-393-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&vid=4bc62e864cfb13a31f4eaa75743590f17099479f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %