Dióxido de rodio (75.2 - 77.4% Rh)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
47002.MD 47002.03
47002.MDEA 0 EUR
47002.MD 47002.03
Dióxido de rodio (75.2 - 77.4% Rh)
Dióxido de rodio
Formula: O₂Rh
Densidad: 11,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 12137-27-8
EINECS: 235-237-0