N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
395000500 395000010 395002500
ACRO395000500EA 38 EUR
ACRO395000500 ACRO395000010 ACRO395002500
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato 99%
N,N-Dietil-p-fenilendiamonio sulfato
Formula: C₁₀H₁₈N₂O₄S
Pto. Ebullición: 274 - 275 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 184…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00012993
Núm. CAS: 6283-63-2
EINECS: 228-500-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 187 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %