Etilamina 33% ∼6.7 mol/L in water
Proveedor: TCI
Peligro
E0055-25ML E0055-500ML
TCIAE0055-25MLEA 16 EUR
TCIAE0055-25ML TCIAE0055-500ML
Etilamina 33% ∼6.7 mol/L in water
Etilamina
Formula: C₂H₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2733
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03762
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7e2e7b5a807777705e167df96f238c9e9eb5f294&vid=c3cc7189c8b1c27be26d43990a4edf1f9f57e26a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 33.0 to 36.0 w/w%