Estroncio cloruro hexahidrato 99%, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
194122500
194120010
ACRO194122500EA
63.9
EUR
ACRO194122500
ACRO194120010
Estroncio cloruro hexahidrato 99%, extra puro
Cloruro de estroncio hexahidrato
Formula:
SrCl₂·6H₂O Pto. Ebullición: 100 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 115 °C Densidad: 1,93 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149865 Núm. CAS: 10025-70-4 EINECS: 233-971-6 Índice Merck: 13,08920 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White Crystals |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |
Barium (Ba) | ≤0.1 % |
Calcium (Ca) | ≤0.1 % |
Iron (Fe) | ≤0.005 % |
Magnesium (Mg) | ≤0.005 % |