Acrilato de etilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0143-25ML A0143-500ML
TCIAA0143-25MLEA 16 EUR
TCIAA0143-25ML TCIAA0143-500ML
Acrilato de etilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Acrilato de etilo
Formula: C₅H₈O₂
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de inflamación: 8°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009188
Núm. CAS: 140-88-5
EINECS: 205-438-8
UN: 1917
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,03759
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&vid=7c8b7effa801d2ca885ddbf447ff282a2c0db259&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %