Manganeso (III) acetato dihidrato ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Triacetato de manganeso dihidrato
47050.04 47050.09 47050.18
47050.04EA 127 EUR
47050.04 47050.09 47050.18
Manganeso (III) acetato dihidrato ≥97%
Manganeso (III) acetato dihidrato
Formula: (H₃CCOO)₂Mn·2H₂O
MW: 209.06 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150022
Núm. CAS: 19513-05-4
EINECS: 213-602-5