Acetato de isopentilo 99% cont. ca 10% other isomers
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Isopentilo acetato, Isoamilo acetato
B21618.AE B21618.AP
B21618.AEEA 27.2 EUR
B21618.AE B21618.AP
Acetato de isopentilo 99% cont. ca 10% other isomers
Acetato de isopentilo
Purity: 99% CAS No.: 123-92-2 Molecular Formula: CH3CO2CH2CH2CH(CH3)2 Formula Weight: 130.19 Flash Point: 25°(77°F) Refractive Index: 1.400 Odour: Fruit-like Melting Point: -78° Boiling Point: 142° Merck Reference: 14,5111 UN No.: 1104 MDL No.: MFCD00008946
Formula: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Pto. Ebullición: 142 °C
Pto. de fusión: –78 °C
Densidad: 0.876
Pto. de inflamación: 25 °C (77 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008946
Núm. CAS: 123-92-2
EINECS: 204-662-3
UN: 1104
ADR: 3 III
Índice Merck: 12,05125