Acrilato de 2-etilhexilo monomer ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Acrylic acid 2-ethylhexyl ester
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0144-25ML A0144-500ML
TCIAA0144-25MLEA 17 EUR
TCIAA0144-25ML TCIAA0144-500ML
Acrilato de 2-etilhexilo monomer ≥99.0% (por GC) estabilizado
Acrilato de 2-etilhexilo
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184.28 g/mol
Pto. Ebullición: 215°C
Pto. de fusión: –90°C
Pto. de inflamación: 80°C
Número MDL: MFCD00009495
Núm. CAS: 103-11-7
EINECS: 203-080-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=863735606e273da98f08a1c12e54de55ef4f9a7b&vid=f6a1b341cf139b5d6298c4e7e3db58624508c2d0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %