Acrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizado

Proveedor: TCI
Peligro


Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

A0142-25ML A0142-500ML
TCIAA0142-25MLEA 16 EUR
TCIAA0142-25ML TCIAA0142-500ML
Acrilato de butilo ≥99.0% (por GC) estabilizado
Acrilato de butilo
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. de inflamación: 40°C
Número MDL: MFCD00008809
Núm. CAS: 141-32-2
EINECS: 205-480-7
UN: 2348
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,01539
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&vid=354f5004260ab2c1d7e5075cff45e6688db6d027&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR