Metilo acrilato ≥99.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Acrilato de metilo
Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
A0145-25ML A0145-500ML
TCIAA0145-25MLEA 16 EUR
TCIAA0145-25ML TCIAA0145-500ML
Metilo acrilato ≥99.0% (por GC) estabilizado
Metilo acrilato
Formula: C₄H₆O₂
MW: 86.09 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: –1°C
Número MDL: MFCD00008627
Núm. CAS: 96-33-3
EINECS: 202-500-6
UN: 1919
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,06011
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&vid=a77d281c019c056c968873ee7f5c9f8c320f710b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %