3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
5-Hydroxytryptamine Hydrochloride
S21263.A1
S21263.09
S21263.A1EA
0
EUR
S21263.A1
S21263.09
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
3-(2-Aminoetil)-5-hidroxiindol clorhidrato
Formula:
C₁₀H₁₃ClN₂O MW: 212.68 g/mol |
Número MDL:
MFCD00012686 Núm. CAS: 153-98-0 UN: 2811 ADR: 6.1 III |