Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Diethyl 1,1-cyclopropanedicarboxylate, Diethyl 1,1-cyclopropane dicarboxyliate
H56568.03 H56568.06 H56568.14
H56568.03EA 37.9 EUR
H56568.03 H56568.06 H56568.14
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo
Ciclopropano-1,1-dicarboxilato de dietilo
Formula: C₉H₁₄O₄
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 94…96 °C (10 mmHg)
Densidad: 1,055
Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001283
Núm. CAS: 1559-02-0
EINECS: 216-321-6