1-(3,4-Diclorobencil)piperazina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H55685.06 H55685.14
H55685.06EA 241 EUR
H55685.06 H55685.14
1-(3,4-Diclorobencil)piperazina ≥97%
1-(3,4-Diclorobencil)piperazina
Formula: C₁₁H₁₄Cl₂N₂
MW: 245,15 g/mol
Pto. Ebullición: 124…128 °C (0,02 mmHg)
Densidad: 1,225
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03407488
Núm. CAS: 55513-17-2