3-Bromo-5-formilpiridina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 5-Bromopyridine-3-carboxaldehyde, 5-Bromonicotinaldehyde, 5-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
H59224.03 H59224.06
H59224.03EA 53.2 EUR
H59224.03 H59224.06
3-Bromo-5-formilpiridina ≥97%
3-Bromo-5-formilpiridina
Formula: C₆H₄BrNO
Pto. de fusión: 98…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03265758
Núm. CAS: 113118-81-3