Ciclopropanmetilamina ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cyclopropylmethylamine, (Cyclopropylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclopropane
C2345-25G C2345-5G
TCIAC2345-25GEA 258 EUR
TCIAC2345-25G TCIAC2345-5G
Ciclopropanmetilamina ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Ciclopropanmetilamina
Formula: C₄H₉N
MW: 71,12 g/mol
Pto. Ebullición: 86°C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 2°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00037147
Núm. CAS: 2516-47-4
EINECS: 219-737-6
UN: 2733
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3605c5c8d1fa1d0925901a4c29b97d3be0f2a643&vid=3605c5c8d1fa1d0925901a4c29b97d3be0f2a643&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %