1,4-Dietinilbenceno 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
391550050
391550010
ACRO391550050EA
199
EUR
ACRO391550050
ACRO391550010
1,4-Dietinilbenceno 95%
1,4-Dietinilbenceno
Formula:
C₁₀H₆ Pto. de fusión: 94…98 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00078375 Núm. CAS: 935-14-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to orange to brown Crystalline powder, crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 90 to 96 °C |
GC | ≥94 % |