1-Bromoisoquinolina 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
392590050 392590010
ACRO392590050EA 396 EUR
ACRO392590050 ACRO392590010
1-Bromoisoquinolina 95+%
1-Bromoisoquinolina
Formula: C₉H₆BrN
Pto. de fusión: 43…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00234478
Núm. CAS: 1532-71-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 48 °C
HPLC ≥95.0 %