(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (R)-2-Tetrahydrofuroic acid
T1740-25G T1740-5G
TCIAT1740-25GEA 312 EUR
TCIAT1740-25G TCIAT1740-5G
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(R)-(+)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formula: C₅H₈O₃
MW: 116,12 g/mol
Pto. de inflamación: 139°C
Número MDL: MFCD00211271
Núm. CAS: 87392-05-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb4195957a0989f45b4de936180b48a29089dbc2&vid=fb4195957a0989f45b4de936180b48a29089dbc2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +18.0 to +20.0 deg (neat)