(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
T1741-1G
T1741-25G
T1741-5G
TCIAT1741-1GEA
16
EUR
TCIAT1741-1G
TCIAT1741-25G
TCIAT1741-5G
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
(S)-(-)-Tetrahydro-2-furoic acid
Formula:
C₅H₈O₃ Pto. de inflamación: 139°C |
Número MDL:
MFCD00272639 Núm. CAS: 87392-07-2 UN: 3265 ADR: 8,III |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -18.0 to -20.0 deg (neat) |