Vasos de precipitados, forma baja, acero inoxidable
Proveedor: RSG
075.100 075.250 075.500 075.005 075.003 075.002 075.001
213-1801EA 78.7 EUR
213-1801 213-1802 213-1803 RSGA075.005 RSGA075.003 RSGA075.002 RSGA075.001
Vasos de precipitados, forma baja, acero inoxidable
Vasos de precipitados
Acero inoxidable 18/10, con pico, borde recto.
  • Buena resistencia química
  • Excelente resistencia al calor
  • Superficies lisas para una limpieza rápida y fácil
Ideal para materiales corrosivos. Robusto y duradero.