Unidad de extracción y accesorio de secado, LiChrolut®
Proveedor: Merck
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
1.19851.0001EA 2510 EUR
1.19851.0001 1.19852.0001 1.19874.0001
Unidad de extracción y accesorio de secado, LiChrolut®
Aparatos de extracción Extractores Soxhlet y tipo Soxhlet
Todos los pasos individuales asociados a la extracción en fase sólida se pueden efectuar mediante la unidad de extracción LiChrolut®. Esta unidad transparente y apta para vacío fabricada en vidrio puede utilizarse para preparar hasta 12 muestras a la vez.
  • Control de vacío a través de un manómetro situado en la parte frontal
  • Configuración sencilla e independiente de las diferentes velocidades de flujo mediante válvulas
Información de suministro: Se suministra con 1 tapa con 12 válvulas estándar y junta, 1 cámara de vidrio con indicador y válvula de vacío, 12 cánulas de acero inoxidable estándar, 1 gradilla de recogida (placa base con 3 varillas de soporte, placa central, placa superior con perforación de 10 mm y 12 pinzas), 1 gradilla para matraces volumétricos, 1 gradilla para tubos de ensayo de 16 mm, 1 gradilla para viales de inyectores automáticos.