1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
D3909-25G D3909-5G
TCIAD3909-25GEA 48 EUR
TCIAD3909-25G TCIAD3909-5G
1,3-Dimethyl-4-piperidone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
1,3-Dimethyl-4-piperidone
Formula: C₇H₁₃NO
Pto. Ebullición: 62°C
Número MDL: MFCD00100893
Núm. CAS: 4629-80-5
EINECS: 225-046-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=618c11357e7c553cbe9abfa99b081ee45167286b&vid=618c11357e7c553cbe9abfa99b081ee45167286b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %