(S)-(+)-Glycidyl methyl ether ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
G0281-25G
G0281-5G
TCIAG0281-25GEA
337
EUR
TCIAG0281-25G
TCIAG0281-5G
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether ≥97.0% (por GC)
(S)-(+)-Glycidyl methyl ether
Formula:
C₄H₈O₂ Pto. de inflamación: 17°C |
Número MDL:
MFCD00273366 Núm. CAS: 64491-68-5 UN: 1992 ADR: 3,II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +12.0 to +15.0 deg (Neat) |