Benzyl (S)-(+)-glycidyl ether ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Purity: 98+%
CAS No.: 16495-13-9
Molecular Formula: C10H12O2
Formula Weight: 164.20
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₂O₂ Pto. Ebullición: 130 °C (0,1 mmHg) Densidad: 1,072 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00054428 Núm. CAS: 16495-13-9 |