1-Pyrenebutyric acid 97+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
418510050 418510010
ACRO418510050EA 247 EUR
ACRO418510050 ACRO418510010
1-Pyrenebutyric acid 97+%
1-Pyrenebutyric acid
Formula: C₂₀H₁₆O₂
Pto. de fusión: 185…190 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004141
Núm. CAS: 3443-45-6
EINECS: 222-354-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
HPLC ≥97.0 %