1-Pyrenebutyric acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A17760.06
A17760.03
A17760.06EA
184
EUR
A17760.06
A17760.03
1-Pyrenebutyric acid ≥97%
1-Pyrenebutyric acid
Purity: 97%
CAS No.: 3443-45-6
Molecular Formula: C20H16O2
Formula Weight: 288.35
Melting Point: 184-186°
Beilstein Reference: 2140554
Formula:
C₂₀H₁₆O₂ MW: 288,35 g/mol Pto. de fusión: 184…186 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004141 Núm. CAS: 3443-45-6 EINECS: 222-354-7 |